Learn More
Macherey-Nagel™ Silica 60 Standard-Adsorbens für Säulenchromatographie
Code produit 10480902 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Produkttyp:
Standard Silika 60 Adsorber
Standard Silika 60 M Adsorber
Partikelgröße:
0,04 bis 0,063 mm
0,05 bis 0,1 mm
0,063 bis 0,2 mm
0,1 bis 0,2 mm
0,2 bis 0,5 mm
0,5 bis 1,0 mm
Menge:
1 kg
1 kg
5 kg
Conditionnement:
1 Kilogramm
5 Kilogramm
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Produkttyp Partikelgröße Menge Conditionnement
10480902 Standard Silika 60 Adsorber 0,04 bis 0,063 mm 1 kg 1 Kilogramm
10338461 Standard Silika 60 Adsorber 0,05 bis 0,1 mm 1 kg 1 Kilogramm
10348963 Standard Silika 60 M Adsorber 0,04 bis 0,063 mm 1 kg 1 Kilogramm
10448892 Standard Silika 60 Adsorber 0,063 bis 0,2 mm 1 kg 1 Kilogramm
10394691 Standard Silika 60 Adsorber 0,2 bis 0,5 mm 1 kg 1 Kilogramm
10566881 Standard Silika 60 Adsorber 0,5 bis 1,0 mm 1 kg 1 Kilogramm
10438892 Standard Silika 60 M Adsorber 0,04 bis 0,063 mm 5 kg 5 Kilogramm
10378361 Standard Silika 60 Adsorber 0,04 bis 0,063 mm 5 kg 5 Kilogramm
10766902 Standard Silika 60 Adsorber 0,05 bis 0,1 mm 5 kg 5 Kilogramm
10594611 Standard Silika 60 Adsorber 0,063 bis 0,2 mm 5 kg 5 Kilogramm
10631312 Standard Silika 60 Adsorber 0,1 bis 0,2 mm 5 kg 5 Kilogramm
10450522 Standard Silika 60 Adsorber 0,2 bis 0,5 mm 5 kg 5 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 10480902 Fournisseur Macherey-Nagel™ Code fournisseur 815380.1
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Für Standardtrennungen verwenden Sie Silica 60. Silica 60 Standard Adsorptionsmittel für die Säulenchromatographie ist in verschiedenen Partikelgrößen und Packungsgrößen erhältlich.
  • Porengröße ∼60Å
  • Porenvolumen ∼0,75 ml/g
  • Spez. Oberfläche BET ∼500 m²/g;
  • Hochporös
  • Amorphe Silikasäure in Form von harten, opaleszenten Partikeln
  • Vorbereitet durch Ausfällung von Wasserglas mit Schwefelsäure
Spécification
Partikelgröße 0,04 bis 0,063 mm
Porengröße ∼60Å
Verfahren Säulenchromatographie
Verpackung Kunststoffbehälter
Menge 1 kg
Sorbens Silika
Oberfläche (metrisch) ∼500 m2/g
Produkttyp Standard Silika 60 Adsorber
Zur Verwendung mit (Anwendung) Säulenchromatographie
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.