Learn More
Macherey-Nagel™ Silica 60 Standard-Adsorbens für Säulenchromatographie
Alle ansehen Macherey-Nagel ProdukteBeschreibung
- Porengröße ∼60Å
- Porenvolumen ∼0,75 ml/g
- Spez. Oberfläche BET ∼500 m²/g;
- Hochporös
- Amorphe Silikasäure in Form von harten, opaleszenten Partikeln
- Vorbereitet durch Ausfällung von Wasserglas mit Schwefelsäure
Spezifikation
Spezifikation
| Partikelgröße | 0,063 bis 0,2 mm |
| Porengröße | ∼60Å |
| Verfahren | Säulenchromatographie |
| Verpackung | Kunststoffbehälter |
| Menge | 5 kg |
| Sorbens | Silika |
| Oberfläche (metrisch) | ∼500 m2/g |
| Produkttyp | Standard Silika 60 Adsorber |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Säulenchromatographie |