Learn More
Macherey-Nagel™ Silica 60 Standard-Adsorbens für Säulenchromatographie
Artikelnummer. 10766902 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Change view
Click to view available options
Typ:
Standard Kieselgelabsorber 60
Standard Silika 60 Adsorber
Standard Silika 60 M Adsorber
Partikelgröße:
0,04 bis 0,063 mm
0,05 bis 0,1 mm
0,063 bis 0,2 mm
0,1 bis 0,2 mm
0,2 bis 0,5 mm
0,5 bis 1,0 mm
Menge:
1 kg
1 kg
5 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
5 Kilogramm
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Typ Partikelgröße Menge unitSize
10766902 Standard Silika 60 Adsorber 0,05 bis 0,1 mm 5 kg 5 Kilogramm
10480902 Standard Silika 60 Adsorber 0,04 bis 0,063 mm 1 kg 1 Kilogramm
10338461 Standard Silika 60 Adsorber 0,05 bis 0,1 mm 1 kg 1 Kilogramm
10348963 Standard Kieselgelabsorber 60 0,04 bis 0,063 mm 1 kg 1 Kilogramm
10448892 Standard Silika 60 Adsorber 0,063 bis 0,2 mm 1 kg 1 Kilogramm
10394691 Standard Silika 60 Adsorber 0,2 bis 0,5 mm 1 kg 1 Kilogramm
10566881 Standard Silika 60 Adsorber 0,5 bis 1,0 mm 1 kg 1 Kilogramm
10438892 Standard Silika 60 M Adsorber 0,04 bis 0,063 mm 5 kg 5 Kilogramm
10378361 Standard Silika 60 Adsorber 0,04 bis 0,063 mm 5 kg 5 Kilogramm
10594611 Standard Silika 60 Adsorber 0,063 bis 0,2 mm 5 kg 5 Kilogramm
10631312 Standard Silika 60 Adsorber 0,1 bis 0,2 mm 5 kg 5 Kilogramm
10450522 Standard Silika 60 Adsorber 0,2 bis 0,5 mm 5 kg 5 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Artikelnummer. 10766902 Lieferant Macherey-Nagel™ Lieferanten-Nr. 815390.5
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Für Standardtrennungen verwenden Sie Silica 60. Silica 60 Standard Adsorptionsmittel für die Säulenchromatographie ist in verschiedenen Partikelgrößen und Packungsgrößen erhältlich.
  • Porengröße ∼60Å
  • Porenvolumen ∼0,75 ml/g
  • Spez. Oberfläche BET ∼500 m²/g;
  • Hochporös
  • Amorphe Silikasäure in Form von harten, opaleszenten Partikeln
  • Vorbereitet durch Ausfällung von Wasserglas mit Schwefelsäure
Spezifikation
Partikelgröße 0,05 bis 0,1 mm
Porengröße ∼60Å
Verfahren Säulenchromatographie
Verpackung Kunststoffbehälter
Menge 5 kg
Sorbens Silika
Oberfläche (metrisch) ∼500 m2/g
Typ Standard Silika 60 Adsorber
Zur Verwendung mit (Anwendung) Säulenchromatographie