Learn More
Standardlösung Ammonium, WTW™
Artikelnummer. 10653202
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 l
Packungsgröße:
1 Liter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10653202 1 l 1 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10653202 Lieferant WTW Lieferanten-Nr. 120240
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    179.42 €
    164.00 € / 1 Liter
    Sparen 15.42 €
    8% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 22-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Standardlösungen für die Kalibrierung enthalten pro 10 Liter 10 g des zu messenden Ions.Durch definierte Verdünnungen dieser Lösungen kann der Anwender einfach seine eigene Kalibrierlösung für den gewünschten Messbereich herstellen.Der Menge von einem Liter Inhalt ermöglicht wirtschaftliche Messungen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Dichte 1,02 g/cm3
Physikalische Form Flüssigkeit
Konzentration 10 g/l
pH 3.1
Siedepunkt 100 °C
Menge 1 l