Learn More
Standardlösung BY, Ph. Eur. Grad
Alle ansehen Reagecon Produkte
Click to view available options
Menge:
125 ml
Packungsgröße:
125 Milliliter
Beschreibung
Gebrauchsfertiger kolorimetrischer Standard in einer hochwertigen, manipulationssicheren Flasche. EP Standard Color Solutions werden aus den EP Primary Color Solutions (gelb, rot und blau) hergestellt und können zur Vorbereitung von EP Reference Color Solutions verwendet werden.
- Hergestellt gemäß den Richtlinien des Kapitels 2 des Europäischen Arzneibuchs
- Waagenkalibrierzertifikat gemäß ISO 17025 ausgestellt
- Gravimetrisch auf Gewichts-/Gewichtsbasis mit OIML Traceable-Gewichten hergestellt
- Die Konzentration wird mit einem Hochleistungsspektralphotometer überprüft, das mit ISO-Standards nach Guide 34 kalibriert wurde
- Farbstandard BY = 2.4 Gelb + 1.0 Rot + 0.4 Blau + 6.2 Salzsäure (10 g HCl/l)
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Europäische Arzneibuch Standardfarblösung BY |
| Verpackung | 125 ml |
| Analysenzertifikat | Ja |
| CAS | 7705-08-0, 7646-79-9, 7758-98-7, 7647-01-0 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Eisenchlorid, Cobaltchlorid, Kupfersulfat, Flusssäure |
| Physikalische Form | Flüssig |
| Farbe | Braungelb |
| Element | Eisenchlorid, Cobaltchlorid, Kupfersulfat, Flusssäure |
| Menge | 125 ml |
| Güte | Eu. Ph. Kapitel 2 |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- STANDARD SOLUTION BY (BROWN / YELLOW)
- Gefahr
- Karzinogenität Kategorie 1B
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- H350i-Kann bei Einatmen Krebs erzeugen.
- H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- EUH208-Enthält . Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- MIXTURE LIST-Enthält: copper sulphate, hydrochloric acid 37%,iron trichloride, cobalt dichloride
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering