Learn More
Standardlösung R, Ph. Eur. Grad
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11804252 Alle ansehen Reagecon Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 ml
Packungsgröße:
125 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11804252 100 ml 125 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11804252 Lieferant Reagecon Lieferanten-Nr. EP707
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dient zum Kalibrieren, Steuern, Qualifizieren und Validieren von Farbmessgeräten. Standard Farblösung R, Rot, EP-Gütegrad, Reagecon™ ist eine gebrauchsfertige kolorimetrische Lösung, die gemäß EU hergestellt wird. Ph. Wählen Sie zwei aus einer präzisen doppelten Kombination von Primary Color Solutions.
Gebrauchsfertiger kolorimetrischer Standard in einer hochwertigen, manipulationssicheren Flasche. EP Standard Color Solutions werden aus den EP Primary Color Solutions (gelb, rot und blau) hergestellt und können zur Vorbereitung von EP Reference Color Solutions verwendet werden.
  • Hergestellt gemäß den Richtlinien des Kapitels 2 des Europäischen Arzneibuchs
  • Waagenkalibrierzertifikat gemäß ISO 17025 ausgestellt
  • Gravimetrisch auf Gewichts-/Gewichtsbasis mit OIML Traceable-Gewichten hergestellt
  • Die Konzentration wird mit einem Hochleistungsspektralphotometer überprüft, das mit ISO-Standards nach Guide 34 kalibriert wurde
  • Farbstandard R = 1.0 Gelb + 2.0 Rot + 7.0 Salzsäure (10 g HCl/l) 
Spezifikation
Beschreibung Europäisches Arzneibuch Standardfarblösung R
Verpackung 125 ml
Analysenzertifikat Ja
CAS 7705-08-0, 7646-79-9, 7647-01-0
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Eisenchlorid, Kobaltchlorid, Flusssäure
Physikalische Form Flüssig
Farbe Rot
Element Kobaltchlorid, Cobalt Chloride, Hydrochloric Acid
Menge 100 ml
Güte Eu. Ph. Kapitel 2
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • STANDARD SOLUTION R (RED) EUROPEAN PHARMACOPOEIA
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Keimzellmutagenität Kategorie 2
  • Karzinogenität Kategorie 1B
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
  • H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
  • H350i-Kann bei Einatmen Krebs erzeugen.
  • H360F-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
  • P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: hydrochloric acid 37%, cobalt dichloride