Learn More
Hach™ Standardlösungen
Beschreibung
Mit Hach Addista Standardlösungen können Anwender einfach überprüfen, ob ihr analytischer Ansatz für Wasserqualitätstests (Probenahme, Probenvorbereitung, Pipettieren, photometrische Analyse) korrekte Ergebnisse liefert. Addista Multiparameter-Lösungen sind für die Verwendung mit Hach LCK Küvettentests konzipiert.
Alle Kits werden mit einer Standardlösung und zwei Lösungen mit unbekannter Konzentration für die Teilnahme an einem freien Ringtest geliefert. Nach erfolgreicher Teilnahme an diesem Qualitätssicherungsprogramm wird ein Zertifikat gesendet, das die gute Qualität der Analyseergebnisse bestätigt. Wenn die Ergebnisse außerhalb der Spezifikationen liegen, unterstützen die Experten von Hach Sie bei der Identifizierung und Lösung des Problems.
- Vertrauen in die Resultate: Kontinuierliche Dokumentation von Maßnahmen zur analytischen Qualitätssicherung
- Weniger Komplexität: Jede Lösung enthält mehrere Parameter, um die Anzahl der Einzelparameter-Standards in Ihrem Labor zu reduzieren
- Weniger Fehlerquellen: Gebrauchsfertige Lösung mit Hach LCK Küvetten für weniger Handgriffe zur Vermeidung von Fehlerquellen
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | COD, Ammonium, Chlorid, TOC |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | LCK-Küvettentest |
| Enthält | Eine Standardlösung und zwei Lösungen mit unbekannter Konzentration |
| Menge | 1 Kit |
| Typ | Standardlösungen |