Learn More
Hach™ Standardlösungen
Artikelnummer. 10653755
Change view
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Anwendung):
COD, Ammonium, Chlorid, TOC
Nitrit, CSB, Phosphat
Orthophosphat, CSB, Ammonium, Chlorid, Nitrat, Phosphat (Ortho), Sulfat, TOC
Sulfat, Ammonium, Chlorid, CSB, Nitrat, Phosphat (Ortho), TOC
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Anwendung) unitSize
10653755 Sulfat, Ammonium, Chlorid, CSB, Nitrat, Phosphat (Ortho), TOC 1 Stück
10663755 Orthophosphat, CSB, Ammonium, Chlorid, Nitrat, Phosphat (Ortho), Sulfat, TOC 1 Stück
10090224 COD, Ammonium, Chlorid, TOC 1 Stück
10472923 Nitrit, CSB, Phosphat -
4 options
Artikelnummer. 10653755
Marke: Hach™ LCA704
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Stellen Sie sicher, dass die Analyseergebnisse immer korrekt sind. Die Hach™ Addista Multiparameter-Standardlösung besteht aus einer kombinierten Standard-/Aufstocklösung sowie zwei Ringversuchslösungen. Dieses System für Wasserqualitätstests wird bei Hach LCK Küvettentests verwendet.
Mit Hach Addista Standardlösungen können Anwender einfach überprüfen, ob ihr analytischer Ansatz für Wasserqualitätstests (Probenahme, Probenvorbereitung, Pipettieren, photometrische Analyse) korrekte Ergebnisse liefert. Addista Multiparameter-Lösungen sind für die Verwendung mit Hach LCK Küvettentests konzipiert.
Alle Kits werden mit einer Standardlösung und zwei Lösungen mit unbekannter Konzentration für die Teilnahme an einem freien Ringtest geliefert. Nach erfolgreicher Teilnahme an diesem Qualitätssicherungsprogramm wird ein Zertifikat gesendet, das die gute Qualität der Analyseergebnisse bestätigt. Wenn die Ergebnisse außerhalb der Spezifikationen liegen, unterstützen die Experten von Hach Sie bei der Identifizierung und Lösung des Problems.
  • Vertrauen in die Resultate: Kontinuierliche Dokumentation von Maßnahmen zur analytischen Qualitätssicherung
  • Weniger Komplexität: Jede Lösung enthält mehrere Parameter, um die Anzahl der Einzelparameter-Standards in Ihrem Labor zu reduzieren
  • Weniger Fehlerquellen: Gebrauchsfertige Lösung mit Hach LCK Küvetten für weniger Handgriffe zur Vermeidung von Fehlerquellen
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Sulfat, Ammonium, Chlorid, CSB, Nitrat, Phosphat (Ortho), TOC
Zur Verwendung mit (Geräte) LCK-Küvettentest
Enthält Eine Standardlösung und zwei Lösungen mit unbekannter Konzentration
Menge 1 Kit
Typ Standardlösungen