Learn More
Pacific Handy Cutter Standard-Klingenspender
Artikelnummer. 17779027
Ansicht ändern
Click to view available options
Produkttyp:
Klingenspender
Packungsgröße:
6 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttyp Packungsgröße
17779027 Klingenspender 6 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17779027 Lieferant Pacific Handy Cutter Lieferanten-Nr. QBD324
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    249.21 €
    212.62 € / 6 Stück
    Sparen 36.59 €
    14% Rabatt
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Der QBD-324 Klingenspender gibt eine SB-92 Standard-Mehrzweckklinge sicher aus einem robusten Kunststoffgehäuse aus. Dazu muss nur an der gelben Lasche gezogen werden.
  • Dieser praktische Spender nach dem Prinzip der Schwerkraft hilft bei der Kontrolle des Klingenvorrats und gewährleistet, dass Mitarbeiter allerorts und wann immer notwendig über die richtigen Werkzeuge verfügen, um produktiv zu bleiben.
  • Der Spender enthält 75 neue Klingen und passt für die meisten Standard-Mehrzweckmesser.
  • Außerdem schaffen Sie durch die Kopplung eines PHC-Klingenspenders (SPD-017, QBD-324 oder QBD-379) mit der Vorderseite des PHC-Klingensammlers eine Klingen-Wechselstation, die die Sicherheit und Effizienz Ihrer Mitarbeiter erhöht.
  • Wenn Sie beide Teile zusammen verwenden, werden Ihre Mitarbeiter dazu angehalten, lose Klingen ordnungsgemäß zu entsorgen und problemlos auf neue Ersatzklingen in der Nähe ihrer Arbeitsplätze und im gesamten Werk zuzugreifen, was letztendlich die Gesamtproduktivität steigert.
Spezifikation
Produkttyp Klingenspender
Zur Verwendung mit (Anwendung) Problemloser Zugriff auf eine neue Ersatzklinge
Zur Verwendung mit (Geräte) SB-92 Standard-Mehrzweckklinge
Einwegprodukt Einmalgebrauch