Learn More
CPC™ Inline-Schlauch-Schnellanschluss für Standardvolumen (Plattenmontage)
Artikelnummer. 11898103
Change view
Click to view available options
Zur Verwendung mit:
6,4mm
9.5 mm
Material:
Polypropylen
Gesamtlänge (metrisch):
47,2 mm
49.7 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Zur Verwendung mit Material Gesamtlänge (metrisch) unitSize
11898103 6,4mm Polypropylen 47,2 mm 1 Stück
11969365 9.5 mm Polypropylen 49.7 mm 1 Stück
2 options
Artikelnummer. 11898103
Marke: CPC™ 0636425
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für die Verwendung in Laborgeräten, medizinischen und chirurgischen Instrumenten, Wasserleitungen, Lüftungssystemen und weiteren Anwendungen
Durchflussgröße von Gehäuse und Einsatz müssen übereinstimmen, Innendurchmesser der Schläuche können jedoch variieren.
Spezifikation
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0,25 in.
Material Polypropylen
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 1,86 in.
Gesamtlänge (metrisch) 47,2 mm
Zur Verwendung mit 6,4mm
Min. Betriebstemperatur (angloamerikanisch) 32 °F
Min. Betriebstemperatur (metrisch) 0 °C
Höhe (metrisch) 22,6 mm
Höhe (angloamerikanisch) 0,89 in.
Enthält Absperrventile
Farbe Mandel
Maximaler Druck 120 psi
Max. Operating Temperature (English) 160 °F
Max. Operating Temperature (Metric) 71 °C
Produkttyp Schlauchanschluss, inline, mit Ventil