missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CPC™ Inline-Schlauch-Schnellanschluss für Standardvolumen (Plattenmontage)

Für die Verwendung in Laborgeräten, medizinischen und chirurgischen Instrumenten, Wasserleitungen, Lüftungssystemen und weiteren Anwendungen

Marke:  CPC™ 06364-70

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 11969365

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »


Beschreibung

Beschreibung

Durchflussgröße von Gehäuse und Einsatz müssen übereinstimmen, Innendurchmesser der Schläuche können jedoch variieren.

Spezifikation

Spezifikation

Schlauchanschluss, inline, mit Ventil
1.96 Zoll
9.5 mm
0°C
1.02 Zoll
Mandel
160 °F
Polypropylen
49.7 mm
32 °F
26 mm
Absperrventile
120 psi
71 °C
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote