Learn More
Zinnchlorid, 5-Hydrat, Klumpen, BAKER ANALYZED™ Reagenz, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15548194 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
500 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15548194 500 g Poly-Flasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15548194 Lieferant Avantor J.T.Baker Lieferanten-Nr. 397101
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Qualitativ hochwertige Chemikalien für den Einsatz im Labor und in der Industrie
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Zinnchlorid
Namenshinweis 5-Hydrat
CAS 10026-06-9
Physikalische Form Klumpen
Menge 500 g
Summenformel Cl4H10O5Sn
MDL-Nummer MFCD00149864
Synonym Zinn(IV)-chlorid, Pentahydrat 1:4:5, Stannan, Tetrachloro-, Pentahydrat, Tetrachlorostannan-Pentahydrat, Zinn(IV)-chloridpentahydrat, Zinnchlorid-Pentahydrat, Zinnchlorid 5H2O, CCRIS 6330, cl4sn.5h2o, stannic chloride 5h2o
InChI-Schlüssel KHMOASUYFVRATF-UHFFFAOYSA-J
SMILES O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Sn+4]
IUPAC-Name Zinn(4+)-Pentahydrat-Tetrachlorid
Molekulargewicht (g/mol) 350.59
PubChem CID 61442
Formelmasse 350.58
Güte BAKER ANALYZED™ Reagenz
Verpackung Poly-Flasche
Relative Dichte 1 l = 2.04 kg