Learn More
Stanozolol, Lipomed
Beschreibung
Stanozolol
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Stanozolol |
| CAS | 10418-03-8 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Stanozolol |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | C21 H32 N2 O |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H |
| SMILES | C[C@]1(O)CC[C@H]2 [C@@H]3 CC[C@H]4 Cc5[nH]ncc5C[C@]4(C)[C@H]3 CC[C@]12 C |
| IUPAC-Name | (1S,2S,10S,13R,14S,17S,18S)-2,17,18-Trimethyl-6,7-diazapentacyclo[11.7.0.0^{2,10}0.0^{4,8}0.0^{14,18}]icosa-4(8),5-dien-17-ol |
| Industry Type | Pharmazeutik |
| Molekulargewicht (g/mol) | 328.49 |
| Mehr anzeigen |