Learn More
Cole-Parmer™ Stapelblöcke für Walzenrüttler
Artikelnummer. 11456498
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Wippschüttler
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) Packungsgröße
11456498 Wippschüttler 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11456498 Lieferant Cole-Parmer™ Lieferanten-Nr. 0465309
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    185.00 €
    172.61 € / 1 Stück
    Sparen 12.39 €
    6% Rabatt
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Mit diesen Stapelblöcken für Rollenschüttler können bis zu 3 Schüttler platzsparend übereinandergestapelt werden.
  • Das Kit enthält vier Blöcke.
  • Ein einzelnes Set kann über zwei Einheiten gestapelt werden.— Bestellen Sie zwei Bausätze, um drei Röhrenwalzenschüttler übereinander zu stapeln.
Spezifikation
Produkttyp Stapelsystem
Zur Verwendung mit (Geräte) Wippschüttler
Enthält 4 Heftklammerblöcke