Learn More
Staphylococcus Aureus Enterotoxin B Antibody (S222), Alexa Fluor™ 532, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Novus Biologicals NB110-8272AF532
447.10 EUR gültig bis 2025-12-16
BESTER Aktionspreis! Benutzen Sie den Promotions-Code "24090" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 18579009
  • 519.00 € / 0.20 Milliliter
Definieren Sie Ihre Immunologie-Forschung nach Ihren Bedingungen
Verwenden Sie den Aktionscode 24090
Alle Werbeaktionen anzeigen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Staphylococcus Aureus Enterotoxin B Monoclonal antibody specifically detects Staphylococcus Aureus Enterotoxin B in Bacteria samples. It is validated for Immunoassay, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Staphylococcus Aureus Enterotoxin B
Monoclonal
Alexa Fluor 532
50mM Sodium Borate
Mouse
Protein G purified
RUO
Bacteria
Purified
Immunoassay, ELISA
S222
Immunoassay, Sandwich ELISA
S. aureus
Hybridoma clone has been derived from hybridization of X63-Ag8-653 myeloma cells with spleen cells of Balb/c mice immunized with recombinant S. aureus enterotoxin B expressed in E. coli.
0.2 mL
Primary
Store at 4C in the dark.