Learn More
Staphylococcus Aureus Enterotoxin B Antibody (S222), DyLight 594, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
519.00 €
Spezifikation
| Antigen | Staphylococcus Aureus Enterotoxin B |
|---|---|
| Klon | S222 |
| Anwendungen | Immunoassay |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Konjugat | DyLight 594 |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
18576827
|
Novus Biologicals
NB110-8272DL594 |
0.2 mL |
519.00 €
0.20 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Staphylococcus Aureus Enterotoxin B Monoclonal antibody specifically detects Staphylococcus Aureus Enterotoxin B in Bacteria samples. It is validated for Immunoassay, ELISASpezifikation
| Staphylococcus Aureus Enterotoxin B | |
| Immunoassay | |
| DyLight 594 | |
| Mouse | |
| Bacteria | |
| S. aureus | |
| IgG1 | |
| Protein G purified |
| S222 | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Hybridoma clone has been derived from hybridization of X63-Ag8-653 myeloma cells with spleen cells of Balb/c mice immunized with recombinant S. aureus enterotoxin B expressed in E. coli. | |
| Primary | |
| Store at 4°C in the dark. |