missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Staphylococcus Aureus Enterotoxin B Antibody (S643), FITC, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18210952 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.2 mL
Packungsgröße:
0.20 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18210952 0.2 mL 0.20 Milliliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18210952

Marke: Novus Biologicals NB10073025F

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

Staphylococcus Aureus Enterotoxin B Monoclonal specifically detects Staphylococcus Aureus Enterotoxin B in Bacteria samples. It is validated for ELISA, Sandwich ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Staphylococcus Aureus Enterotoxin B
Anwendungen ELISA
Klassifikation Monoclonal
Klon S643
Konjugat FITC
Verdünnung ELISA, Sandwich ELISA
Zusammensetzung PBS with 0.05% Sodium Azide
Gen-Alias S. aureus
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Hybridoma clone has been derived from hybridization of X63-Ag8-653 myeloma cells with spleen cells of Balb/c mice immunized with recombinant S. aureus enterotoxin B expressed in E. coli.
Reinigungsverfahren Protein G purified
Menge 0.2 mL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Testspezifität Staphylococcus Aureus Enterotoxin B. This does not cross react with S. aureus enterotoxins A, C, D and E.
Zielspezies Bacteria
Inhalt und Lagerung Store at 4C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.