missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Staphylococcus Aureus Enterotoxin B Antibody (S643), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NB100-73025
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Staphylococcus Aureus Enterotoxin B Monoclonal specifically detects Staphylococcus Aureus Enterotoxin B in Bacteria samples. It is validated for Sandwich ELISA.
Spezifikation
| Staphylococcus Aureus Enterotoxin B | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| S. aureus | |
| Hybridoma clone has been derived from hybridization of X63-Ag8-653 myeloma cells with spleen cells of Balb/c mice immunized with recombinant S. aureus enterotoxin B expressed in E. coli. | |
| 0.2 mg | |
| Virology Bacteria and Parasites | |
| Staphylococcus Aureus Enterotoxin B. This does not cross react with S. aureus enterotoxins A, C, D and E. | |
| Store at 4C. Do not freeze. | |
| IgG1 |
| ELISA | |
| S643 | |
| Sandwich ELISA 1:100-1:2000 | |
| Mouse | |
| Protein G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Bacteria | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
For Research Use Only
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur