Learn More
Aesculap™ Hefterentferner
Artikelnummer. 15829084
Ansicht ändern
Click to view available options
Produkttyp:
Hefterentferner
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttyp
15829084 Hefterentferner
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15829084 Lieferant Aesculap™ Lieferanten-Nr. 783101
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Aesculap™ Hefterentferner sind ideal für den Einsatz in chirurgischen Anwendungen.
  • Kann für praktisch alle Marken chirurgischer Hautklammern verwendet werden
  • Mit verstärkter Spitze für sichere und einfache Handhabung
Spezifikation
Material Kunststoffgriff, Metallspitze
Produkttyp Hefterentferner
Zur Verwendung mit (Anwendung) Einmalgebrauch