Learn More
BOLA Star Head Magnetic Stirring Bars
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
35 mm
40 mm
58 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
PTFE-encapsulated magnetic core (Alnico 5), universal chemical resistance.
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoclavable |
| Farbe | White |
| Höhe (metrisch) | 12 mm |
| Beschichtung | PTFE |
| Durchmesser (metrisch) | 35 mm |
| Form | Star |