Learn More
BOLA Star Head Magnetic Stirring Bars
Description
PTFE-encapsulated magnetic core (Alnico 5), universal chemical resistance.
Specifications
Specifications
| Autoklavierbar | Autoclavable |
| Farbe | White |
| Höhe (metrisch) | 14 mm |
| Beschichtung | PTFE |
| Durchmesser (metrisch) | 40 mm |
| Form | Star |