Learn More
Starch indicator solution 1%, w/v aqueous solution (for iodometric titrations), Thermo Scientific™
For iodometric titrations
Marke:  Thermo Scientific Alfa Aesar 047209.K7
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15457475
  • 95.80 € / 4 Liter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Starch indicator solution 1%
9005-84-9
MFCD00082026
alpha-maltose, maltose, starch, soluble, glcalpha1-4glca, unii-15sug9ad26, glcalpha1-4glcalpha, amylodextrin, starch solution, alpha-malt sugar, 4-o-alpha-d-glucopyranosyl-alpha-d-glucopyranose
GUBGYTABKSRVRQ-ASMJPISFSA-N
(2R,3S,4S,5R,6R)-2-(hydroxymethyl)-6-[(2R,3S,4R,5R,6S)-4,5,6-trihydroxy-2-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]oxyoxane-3,4,5-triol
439341
w/v aqueous solution for iodometric titrations
C12H22O11
14,8799
4L
C(C1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C(C2O)O)O)CO)O)O)O)O
342.297
CHEBI:18167