Learn More
Starch indicator solution 1%, w/v aqueous solution (for iodometric titrations), Thermo Scientific™
For iodometric titrations
32.30 € - 275.00 €
Spezifikation
| CAS | 9005-84-9 |
|---|---|
| Summenformel | C12H22O11 |
| Molekulargewicht (g/mol) | 342.297 |
| MDL-Nummer | MFCD00082026 |
| InChI-Schlüssel | GUBGYTABKSRVRQ-ASMJPISFSA-N |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
15434125
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
047209.AP |
500mL |
32.30 €
500 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
|
15447475
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
047209.K2 |
1L |
54.30 € 48.65 € / 1 Liter Sparen 5.65 € 10% Rabatt |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
|
15457475
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
047209.K7 |
4L |
95.80 €
4 Liter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
|
15444125
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
047209.M4 |
20L |
275.00 €
20 Liter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spezifikation
| 9005-84-9 | |
| 342.297 | |
| GUBGYTABKSRVRQ-ASMJPISFSA-N | |
| 439341 | |
| (2R,3S,4S,5R,6R)-2-(hydroxymethyl)-6-[(2R,3S,4R,5R,6S)-4,5,6-trihydroxy-2-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]oxyoxane-3,4,5-triol |
| C12H22O11 | |
| MFCD00082026 | |
| alpha-maltose, maltose, starch, soluble, glcalpha1-4glca, unii-15sug9ad26, glcalpha1-4glcalpha, amylodextrin, starch solution, alpha-malt sugar, 4-o-alpha-d-glucopyranosyl-alpha-d-glucopyranose | |
| CHEBI:18167 | |
| C(C1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C(C2O)O)O)CO)O)O)O)O |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 232-686-4
missing translation for 'rtecsNumber' : GM5090000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures