Learn More
Stärke, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11495692 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 lb.
100 lb.
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11495692 25 lb.
11405702 100 lb.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11495692 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0290295625
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Ungefährer 75 % Amylopektin, 25 % Amylose
Chemische Identifikatoren
CAS 9005-84-9
Summenformel C12H22O11
Molekulargewicht (g/mol) 342.297
InChI-Schlüssel GUBGYTABKSRVRQ-ASMJPISFSA-N
Synonym alpha-maltose, maltose, starch, soluble, glcalpha1-4glca, unii-15sug9ad26, glcalpha1-4glcalpha, amylodextrin, starch solution, alpha-malt sugar, 4-o-alpha-d-glucopyranosyl-alpha-d-glucopyranose
PubChem CID 439341
ChEBI CHEBI:18167
IUPAC-Name (2R,3S,4S,5R,6R)-2-(hydroxymethyl)-6-[(2R,3S,4R,5R,6S)-4,5,6-trihydroxy-2-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]oxyoxan-3,4,5-triol
SMILES C(C1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C(C2O)O)O)CO)O)O)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Starch
Namenshinweis Aus Mais
Menge 25 lb.
Physikalische Form Feines Pulver