Learn More
Stärkelöslich ACS, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11477892 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
1 kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11477892 1 kg
11457892 100 g
11467892 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11477892 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0215258291
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 9005-84-9 | C12H22O11 | 342.297 g/mol
Chemische Identifikatoren
CAS 9005-84-9
Summenformel C12H22O11
Molekulargewicht (g/mol) 342.297
MDL-Nummer MFCD00082026
InChI-Schlüssel GUBGYTABKSRVRQ-ASMJPISFSA-N
Synonym alpha-maltose, maltose, starch, soluble, glcalpha1-4glca, unii-15sug9ad26, glcalpha1-4glcalpha, amylodextrin, starch solution, alpha-malt sugar, 4-o-alpha-d-glucopyranosyl-alpha-d-glucopyranose
PubChem CID 439341
ChEBI CHEBI:18167
IUPAC-Name (2R,3S,4S,5R,6R)-2-(hydroxymethyl)-6-[(2R,3S,4R,5R,6S)-4,5,6-trihydroxy-2-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]oxyoxan-3,4,5-triol
SMILES C(C1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C(C2O)O)O)CO)O)O)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Starch Soluble
Farbe Weiß
Menge 1 kg
Formelmasse 342.3
Güte ACS
Physikalische Form Pulver