Learn More
Stärke, lösliche Stärke, Pulver, BAKER ANALYZED™ ACS Reagenz, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15598194 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
2.50 Kilogramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15598194 500 g Poly-Flasche 500 Gramm
15508204 2.5 kg Poly-Flasche 2.50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15598194 Lieferant Avantor J.T.Baker Lieferanten-Nr. 400601
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    291.81 €
    223.92 € / 500 Gramm
    Sparen 67.89 €
    23% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-03-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Qualitativ hochwertige Chemikalien für den Einsatz im Labor und in der Industrie
    Für die Iodometrie
Chemische Identifikatoren
CAS 9005-84-9
Summenformel C12H22O11
Molekulargewicht (g/mol) 342.297
InChI-Schlüssel GUBGYTABKSRVRQ-ASMJPISFSA-N
Synonym Stärke, löslich, Stärkelösung, Alpha-Malz-Zucker, glcalpha1-4glca, unii-15sug9ad26, glcalpha1-4glcalpha, amylodextrin, starch solution, alpha-malt sugar, 4-o-alpha-d-glucopyranosyl-alpha-d-glucopyranose
PubChem CID 439341
ChEBI CHEBI:18167
IUPAC-Name (2R,3S,4S,5R,6R)-2-(hydroxymethyl)-6-[(2R,3S,4R,5R,6S)-4,5,6-trihydroxy-2-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]oxyoxan-3,4,5-triol
SMILES C(C1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C(C2O)O)O)CO)O)O)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Stärke
Namenshinweis Lösliche Stärke
Verpackung Poly-Flasche
Menge 500 g
Relative Dichte 1 l = 1.50 kg
Güte BAKER ANALYZED™ ACS-Reagenz
Physikalische Form Pulver