Learn More
Stärke, Löslich, Reagenz ACS, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-193522 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2 kg
10 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Kunststofftrommel
Packungsgröße:
10 Kilogramm
100 Gramm
2 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10055920 100 g Kunststoffflasche 100 Gramm
10730112 500 g Kunststoffflasche 500 Gramm
10361361 2 kg Kunststoffflasche 2 Kilogramm
15294734 10 kg Kunststofftrommel 10 Kilogramm
4 options
Artikelnummer. 10055920
Marke: Thermo Scientific Acros 424491000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 9005-84-9 | C12H22O11 | 342.297 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 9005-84-9
Summenformel C12H22O11
Molekulargewicht (g/mol) 342.297
MDL-Nummer MFCD00082026
InChI-Schlüssel GUBGYTABKSRVRQ-ASMJPISFSA-N
Synonym alpha-maltose, maltose, starch, soluble, glcalpha1-4glca, unii-15sug9ad26, glcalpha1-4glcalpha, amylodextrin, starch solution, alpha-malt sugar, 4-o-alpha-d-glucopyranosyl-alpha-d-glucopyranose
PubChem CID 439341
ChEBI CHEBI:18167
IUPAC-Name (2R,3S,4S,5R,6R)-2-(hydroxymethyl)-6-[(2R,3S,4R,5R,6S)-4,5,6-trihydroxy-2-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]oxyoxan-3,4,5-triol
SMILES C(C1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C(C2O)O)O)CO)O)O)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Starch
Farbe Weiß
Namenshinweis Soluble
pH 5.0 to 7.0 (2% soln. at 25°C)
Physikalische Form Pulver
Schmelzpunkt 256.0°C to 258.0°C
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 50g/L (90°C).
Menge 100 g
Güte ACS-Reagenz
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Kunststoffflasche
Glührückstand 0.4% max.
Empfindlichkeit Passes Test