Learn More
Stärke, Löslich, Technisch, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 11413673 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
500 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11413673 250 g 250 Gramm
10112450 500 g 500 Gramm
10080410 1 kg 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11413673 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. S/7960/50
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Stärke, löslich, technischer Gütegrad, SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 9005-25-8
Summenformel C12H22O11
Molekulargewicht (g/mol) 342.30
MDL-Nummer MFCD00082026,MFCD00132834
InChI-Schlüssel GUBGYTABKSRVRQ-UHFFFAOYNA-N
Synonym Stärke, löslich, Stärkelösung, Alpha-Malz-Zucker, glcalpha1-4glca, unii-15sug9ad26, glcalpha1-4glcalpha, amylodextrin, starch solution, alpha-malt sugar, 4-o-alpha-d-glucopyranosyl-alpha-d-glucopyranose
PubChem CID 439341
ChEBI CHEBI:18167
IUPAC-Name (2R,3S,4S,5R,6R)-2-(hydroxymethyl)-6-[(2R,3S,4R,5R,6S)-4,5,6-trihydroxy-2-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]oxyoxan-3,4,5-triol
SMILES OCC1OC(OC2C(O)C(O)C(O)OC2CO)C(O)C(O)C1O
Spezifikation
Farbe Weiß
pH 5 bis 7
Physikalische Form Pulverförmiger Feststoff
Menge 250 g
Verpackung Pulvergefäß aus Kunststoff