Learn More
Stärke, Weizen, reinst, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10774191 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 kg
Verpackung:
Pulvergefäß aus Kunststoff
Packungsgröße:
1 Kilogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10774191 1 kg Pulvergefäß aus Kunststoff 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10774191 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. S/8040/60
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Farbe Weiß
pH 5 to 7
CAS 9005-25-8
Physikalische Form Pulverförmiger Feststoff
Summenformel C12H22O11
MDL-Nummer MFCD00082026,MFCD00132834
Synonym alpha-maltose, maltose, starch, soluble, glcalpha1-4glca, unii-15sug9ad26, glcalpha1-4glcalpha, amylodextrin, starch solution, alpha-malt sugar, 4-o-alpha-d-glucopyranosyl-alpha-d-glucopyranose
Menge 1 kg
InChI-Schlüssel GUBGYTABKSRVRQ-UHFFFAOYNA-N
SMILES OCC1OC(OC2C(O)C(O)C(O)OC2CO)C(O)C(O)C1O
IUPAC-Name (2R,3S,4S,5R,6R)-2-(hydroxymethyl)-6-[(2R,3S,4R,5R,6S)-4,5,6-trihydroxy-2-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]oxyoxan-3,4,5-triol
Molekulargewicht (g/mol) 342.30
PubChem CID 439341
ChEBI CHEBI:18167
Verpackung Pulvergefäß aus Kunststoff