Learn More
IBA Lifesciences StarGate™ pESG-IBA Akzeptorvektoren für Säugetier-Expression
GREENER_CHOICE
Product Code. 15603808 Shop All IBA Lifesciences Products
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Vektor:
PESG-IBA wt1
PESG-IBA wt2
pESG-IBA 102
pESG-IBA 103
pESG-IBA 104
pESG-IBA 105
pESG-IBA 123
pESG-IBA 142
pESG-IBA 143
pESG-IBA 145
pESG-IBA 162
pESG-IBA 164
pESG-IBA 167
pESG-IBA 168
pESG-IBA 23
pESG-IBA 25
pESG-IBA 3
pESG-IBA 33
pESG-IBA 35
pESG-IBA 43
pESG-IBA 45
pESG-IBA 5
pESG-IBA 62
pESG-IBA 63
pESG-IBA 64
pESG-IBA 65
missing translation for 'unitSize'
5 Mikrogramm
Product Code. Vektor unitSize
15603808 pESG-IBA 168 5 Mikrogramm
15653778 PESG-IBA wt1 5 Mikrogramm
15663778 PESG-IBA wt2 5 Mikrogramm
15673778 pESG-IBA 3 5 Mikrogramm
15683778 pESG-IBA 5 5 Mikrogramm
15693778 pESG-IBA 23 5 Mikrogramm
15603788 pESG-IBA 25 5 Mikrogramm
15613788 pESG-IBA 33 5 Mikrogramm
15623788 pESG-IBA 35 5 Mikrogramm
15633788 pESG-IBA 43 5 Mikrogramm
15643788 pESG-IBA 45 5 Mikrogramm
15653788 pESG-IBA 62 5 Mikrogramm
15663788 pESG-IBA 63 5 Mikrogramm
15673788 pESG-IBA 64 5 Mikrogramm
15683788 pESG-IBA 65 5 Mikrogramm
15693788 pESG-IBA 102 5 Mikrogramm
15603798 pESG-IBA 103 5 Mikrogramm
15613798 pESG-IBA 104 5 Mikrogramm
15623798 pESG-IBA 105 5 Mikrogramm
15633798 pESG-IBA 123 5 Mikrogramm
15643798 pESG-IBA 142 5 Mikrogramm
15653798 pESG-IBA 143 5 Mikrogramm
15663798 pESG-IBA 145 5 Mikrogramm
15673798 pESG-IBA 162 5 Mikrogramm
15683798 pESG-IBA 164 5 Mikrogramm
15693798 pESG-IBA 167 5 Mikrogramm
26 options
Artikelnummer. 15603808
Marke: IBA Lifesciences 54568001
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Entwickelt für die hochwertige konstitutive Expression von rekombinanten Proteinen in einer Vielzahl von Säugetierwirtszellen über den CMV-Promotor, mit Replikation in Zelllinien, die latent mit großem SV40-T-Antigen infiziert sind.
pESG-IBA Säugetier-Expressionsvektoren
pESG-IBA ist ein kleiner Expressionsvektor, der für die transiente Expression von Proteinen in Zelllinien empfohlen wird, die das SV40 große T-Antigen für die extrachromosomale Replikation mit SV40 ori liefern.
  • NeoR zur Erzeugung stabiler Zelllinien.
  • Cytomegalievirus immediate-early (CMV) Promotor: hochwertige konstitutive Expression
  • SV40 ori: Replikationsursprung für die extrachromosomale Replikation mit SV40 großem T-Antigen (wie von HEK293T- oder COS-1-, -3-, -7-Zellen bereitgestellt)
  • ColE1 + Amp: Zur Vermehrung in E. coli
  • NeoR: Neomycin-Resistenzgen zur Erzeugung stabiler Zelllinien
  • BM40: Sekretionssignal zum Überführen des exprimierten Proteins in das Medium (nicht für alle Vektoren verfügbar)
Bitte beachten Sie, dass das Klonieren in pESG-IBA Akzeptorvektoren zwingend das Restriktionsenzym Esp3I erfordert, da kein anderes MCS zur Integration eines Gens von Interesse verfügbar ist. Neben der direkten Klonierung des Gens von Interesse in pASG-IBA Vektoren mit Esp3I ist auch die Option über einen sogenannten Entry-Vektor möglich, da kein anderes MCS zur Integration eines Gens von Interesse zur Verfügung steht. Neben der direkten Klonierung des Gens von Interesse in pESG-IBA Vektoren mit Esp3I ist auch die Option über einen sogenannten Entry-Vektor möglich.
Spezifikation
Format Flüssig
Zur Verwendung mit (Geräte) StarGate™ System, Säugetier-Wirtszellen
Induktionsmittel SV40 großes T-Antigen (z. B. COS1 oder COS7)
Enthält Neomycinresistenz-Gen
pH 8
Promoter Humanes CMV Sofort-früh
Produkttyp Akzeptor-Vektor für Säugetier-Expression
Lagerungspuffer 20 μl TE-Puffer: 10 mm Tris-HCl, 1 mm EDTA / 5 μg
Inhalt und Lagerung 2 °C bis 8 °C für häufige Verwendung, -20 °C für Langzeitlagerung
Proteinmarkierung Twin-Strep™-Tag/FLAG-Tag für C-Terminus
Konzentration 250 ng/μl
Menge 5μ g
Vektor pESG-IBA 168
Farbe Durchsichtig
Zur Verwendung mit (Anwendung) Klonierung von Genen von Interesse zwecks Verwendung in Funktional-Expression, Aufreinigung, Erkennung, Immobilisierung oder Trennung rekombinanter Proteine