Learn More
IBA Lifesciences StarGate™ pESG-IBA Akzeptorvektoren für Säugetier-Expression
Alle ansehen IBA Lifesciences ProdukteBeschreibung
pESG-IGA Säugetierexpressionsvektoren
pESG-IBA ist ein kleiner Expressionsvektor, der für die transiente Expression von Proteinen in Zelllinien empfohlen wird, die SV40 großes T-Antigen für die extrachromosomale Replikation mit SV40 ori liefern. NeoR zur Erzeugung stabiler Zelllinien.
- Cytomegalievirus immediate-early (CMV) Promotor: hochwertige konstitutive Expression
- SV40 ori: Ursprung der Replikation für die extrachromosomale Replikation mit SV40-großem T-Antigen (wie von HEK293T- oder COS-1-, -3-, -7-Zellen bereitgestellt)
- ColE1 + Amp: Zur Vermehrung in E. coli
- NeoR: Neomycin-Resistenzgen zur Erzeugung stabiler Zelllinien
- BM40: Sekretionssignal zur Übertragung des exprimierten Proteins in das Medium (nicht für alle Vektoren verfügbar)
StarGate™ System
IBA hat StarGate entwickelt, um einen einfachen, schnellen und hocheffizienten Klonierungsprozess für Gene von Interesse (GOI) zur Verwendung in der funktionellen Expression, Aufreinigung, Detektion, Immobilisierung oder Trennung rekombinanter Proteine bereitzustellen:
- Minimale zusätzliche Modifikation des Gens durch kurze kombinatorische Stellen
- Inhärente hochgradige Klonierungseffizienz durch eine gezielte Reaktion (kein Gleichgewicht)
- GOIs werden geklont, um einen Donor-Vektor zu erhalten; 2 oder mehrere Gene können durch Fusion Cloning kombiniert werden
- Gene werden dann in Akzeptorvektoren übertragen, die eine optimale genetische Umgebung bieten
- Der endgültige Expressionsvektor, der Zielvektor, wird dann in den jeweiligen Host platziert
Spezifikation
Spezifikation
| Format | Flüssig |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | StarGate™ System, Säugetier-Wirtszellen |
| Induktionsmittel | SV40 großes T-Antigen (z. B. COS1 oder COS7) |
| Enthält | Neomycinresistenz-Gen |
| pH | 8 |
| Promoter | Immediate-Early-Promoter für Humanes Cytomegalovirus (CMV) |
| Produkttyp | Akzeptor-Vektor für Säugetier-Expression |
| Lagerungspuffer | 20 μl TE-Puffer: 10 mm Tris-HCl, 1 mm EDTA / 5 μg |
| Inhalt und Lagerung | 2 °C bis 8 °C für häufige Verwendung, -20 °C für Langzeitlagerung |
| Proteinmarkierung | FLAG-Tag für N-Terminus |
| Mehr anzeigen |