Learn More
IBA Lifesciences StarGate™ pLSG-IBA Akzeptorvektoren für Baculoviren
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15613838 Alle ansehen IBA Lifesciences Produkte
Click to view available options
Vektor:
pLSG-IBA 102
pLSG-IBA 103
pLSG-IBA 104
pLSG-IBA 105
pLSG-IBA 162
pLSG-IBA 164
pLSG-IBA 167
pLSG-IBA 23,
pLSG-IBA 25
pLSG-IBA 3
pLSG-IBA 33
pLSG-IBA 35
pLSG-IBA 43
pLSG-IBA 45
pLSG-IBA 5
pLSG-IBA 62
pLSG-IBA 63
pLSG-IBA 64
pLSG-IBA 65
pLSG-IBA wt1
pLSG-IBA wt2
pLSG-IBA 123
pLSG-IBA 142
pLSG-IBA 143
pLSG-IBA 144
pLSG-IBA 145
pLSG-IBA 168
Packungsgröße:
5 Mikrogramm
Artikelnummer. 15613838
Marke: IBA Lifesciences 54845001
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Transfervektoren, die eine hochgradige Expression in Insektenzellen ermöglichen, indem das interessierende Gen durch homologe Rekombination in den Polyeder-Gen-Locus von AcMNPV DNA eingebracht wird.
pLSG-IBA Baculovirus (Insektenzellen) Expressionsvektoren
Der pLSG-IBAwt1-Vektor trägt den Polyhedrin-Promotor für die hohe Expression in Insektenzellen.
  • Die Co-Transfektion mit BacPAK6 linearisierter AcMNPV-DNA (Clontech) oder zirkulärer mit flashBAC modifizierter AcMNPV-DNA (Oxford Expression Technologies) ermöglicht die Erzeugung von rekombinantem Baculovirus mit sehr hoher Effizienz durch die Rekonstitution eines essentiellen Gens (ORF 1629) sowie die weitgehende Eliminierung von Wildtypviren.
  • Klonierung und Expression von rekombinanten Proteinen in Insektenzellen
  • Polyhedrin-Promotor für hochwertige Expression des Injektors
  • Ampicillin-Resistenz und ColE1-Replikationsursprung (pUC) unterstützen die Vermehrung in E. coli
Bitte beachten Sie, dass das Klonieren in pLSG-IBA Akzeptorvektoren zwingend das Restriktionsenzym Esp3I erfordert, da kein anderes MCS zur Integration eines Gens von Interesse verfügbar ist. Neben der direkten Klonierung des Gens von Interesse in pLSG-IBA Vektoren mit Esp3I ist auch die Option über einen sogenannten Entry-Vektor möglich.
Spezifikation
Format Flüssig
Zur Verwendung mit (Geräte) StarGate™ System, Insekten-Wirtszellen
Induktionsmittel BacPAK6-linearisierte AcMNPV DNA (Clontech) oder zirkuläre flashBAC-modifizierte AcMNPV DNA (Oxford Expression Technologies)
Enthält pUC ori, Ampicillin-Resistenz
pH 8
Promoter Polyhedrin
Produkttyp Akzeptor-Vektor für Bacula(Insektenzelle)-Expression
Lagerungspuffer 20 μl TE-Puffer: 10 mm Tris-HCl, 1 mm EDTA / 5 μg
Inhalt und Lagerung 2 °C bis 8 °C für häufige Verwendung, -20 °C für Langzeitlagerung
Proteinmarkierung Strep-tag™ für N-Terminal und His-Tag (6x) für C-Terminal
Konzentration 250 ng/μl
Menge 5μ g
Vektor pLSG-IBA 45
Farbe Durchsichtig
Zur Verwendung mit (Anwendung) Klonierung von Genen von Interesse zwecks Verwendung in Funktional-Expression, Aufreinigung, Erkennung, Immobilisierung oder Trennung rekombinanter Proteine