Learn More
IBA Lifesciences StarGate™ pPSG-IBA Akzeptorvektoren für E. coli-Expression
Artikelnummer. 15653758 Alle ansehen IBA Lifesciences Produkte
Change view
Click to view available options
Vektor:
Gesamtlänge: 3469
Packungsgröße:
5 Mikrogramm
Product Code. Vektor unitSize
15653758 Gesamtlänge: 3469 5 Mikrogramm
15633758 Gesamtlänge: 3469 5 Mikrogramm
15643758 Gesamtlänge: 3469 5 Mikrogramm
15663758 Gesamtlänge: 3469 5 Mikrogramm
15673758 Gesamtlänge: 3469 5 Mikrogramm
15683758 Gesamtlänge: 3469 5 Mikrogramm
15693758 Gesamtlänge: 3469 5 Mikrogramm
15603768 Gesamtlänge: 3469 5 Mikrogramm
15613768 Gesamtlänge: 3469 5 Mikrogramm
15623768 Gesamtlänge: 3469 5 Mikrogramm
15633768 Gesamtlänge: 3469 5 Mikrogramm
15643768 Gesamtlänge: 3469 5 Mikrogramm
15653768 Gesamtlänge: 3469 5 Mikrogramm
15663768 Gesamtlänge: 3469 5 Mikrogramm
15673768 Gesamtlänge: 3469 5 Mikrogramm
15683768 Gesamtlänge: 3469 5 Mikrogramm
15693768 Gesamtlänge: 3469 5 Mikrogramm
15603778 Gesamtlänge: 3469 5 Mikrogramm
15613778 Gesamtlänge: 3469 5 Mikrogramm
15623778 Gesamtlänge: 3469 5 Mikrogramm
15633778 Gesamtlänge: 3469 5 Mikrogramm
15643778 Gesamtlänge: 3469 5 Mikrogramm
22 options
Product Code. 15653758
Brand: IBA Lifesciences 54205001
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
View alternative products
Erreicht eine hochgradige Expression in E. coli durch den T7-Promotor, indem er eine spezifizierte genetische Umgebung für eine optimale Expression und Reinigung von ungiftigen Proteinen bereitstellt.
pPSG-IGA E. coli-Expressionsvektoren:
pPSG-IBA-Vektoren verwenden den T7-Promotor und die T7-RNA-Polymerase für die High-Level-Transkription des interessierenden Gens. Da der T7-Promotor stärker ist als der tet-Promotor, werden pPSG-IBA-Vektoren in Fällen empfohlen, in denen die Expression mit dem tet-Promotor nicht zu signifikanten Ausbeuten des rekombinanten Proteins führt.
  • Hochwertige Expression in E. coli durch Bakteriophagen-T7-Promotor
  • Hochwertige Transkription durch T7 RNA-Polymerase in BL21-Stämmen
  • Hochwertige Expression von nicht-toxischen Proteinen
  • Einleitung durch IPTG
  • Geeignet für In-vitro-Transkription/Translation
StarGate™ System
IBA hat StarGate entwickelt, um einen einfachen, schnellen und hocheffizienten Klonierungsprozess für Gene von Interesse (GOI) zur Verwendung in der funktionellen Expression, Aufreinigung, Detektion, Immobilisierung oder Trennung rekombinanter Proteine bereitzustellen:
  • Minimale zusätzliche Modifikation des Gens durch kurze kombinatorische Stellen
  • Inhärente hochgradige Klonierungseffizienz durch eine gezielte Reaktion (kein Gleichgewicht)
  • GOIs werden geklont, um einen Donor-Vektor zu erhalten; 2 oder mehrere Gene können durch Fusion Cloning kombiniert werden
  • Gene werden dann in Akzeptorvektoren übertragen, die eine optimale genetische Umgebung bieten
  • Der endgültige Expressionsvektor, der Zielvektor, wird dann in den jeweiligen Host platziert
Specifications
Format Flüssig
Zur Verwendung mit (Geräte) StarGate™ System, E. coli BL21 (DE3)
Induktionsmittel E. coli-Wirt mit T7-RNA-Polymerase-Gen (z. B. BL21 (DE3))
pH 8
Promoter T7
Produkttyp Akzeptorvektor für E. coli-Expression
Lagerungspuffer 20 μl TE-Puffer: 10 mm Tris-HCl, 1 mm EDTA / 5 μg
Inhalt und Lagerung 2 °C bis 8 °C für häufige Verwendung, -20 °C für Langzeitlagerung
Proteinmarkierung Strep-tag für N-Terminus
Konzentration 250 ng/μl
Menge 5μ g
Vektor Gesamtlänge: 3469
Farbe Durchsichtig
Zur Verwendung mit (Anwendung) Klonierung von Genen von Interesse zwecks Verwendung in Funktional-Expression, Aufreinigung, Detektion, Immobilisierung oder Trennung rekombinanter Proteine