Learn More
IBA Lifesciences StarGate™ pPSG-IBA Akzeptorvektoren für E. coli-Expression
Alle ansehen IBA Lifesciences ProdukteBeschreibung
pPSG-IGA E. coli-Expressionsvektoren:
pPSG-IBA-Vektoren verwenden den T7-Promotor und die T7-RNA-Polymerase für die High-Level-Transkription des interessierenden Gens. Da der T7-Promotor stärker ist als der tet-Promotor, werden pPSG-IBA-Vektoren in Fällen empfohlen, in denen die Expression mit dem tet-Promotor nicht zu signifikanten Ausbeuten des rekombinanten Proteins führt.
- Hochwertige Expression in E. coli durch Bakteriophagen-T7-Promotor
- Hochwertige Transkription durch T7 RNA-Polymerase in BL21-Stämmen
- Hochwertige Expression von nicht-toxischen Proteinen
- Einleitung durch IPTG
- Geeignet für In-vitro-Transkription/Translation
StarGate™ System
IBA hat StarGate entwickelt, um einen einfachen, schnellen und hocheffizienten Klonierungsprozess für Gene von Interesse (GOI) zur Verwendung in der funktionellen Expression, Aufreinigung, Detektion, Immobilisierung oder Trennung rekombinanter Proteine bereitzustellen:
- Minimale zusätzliche Modifikation des Gens durch kurze kombinatorische Stellen
- Inhärente hochgradige Klonierungseffizienz durch eine gezielte Reaktion (kein Gleichgewicht)
- GOIs werden geklont, um einen Donor-Vektor zu erhalten; 2 oder mehrere Gene können durch Fusion Cloning kombiniert werden
- Gene werden dann in Akzeptorvektoren übertragen, die eine optimale genetische Umgebung bieten
- Der endgültige Expressionsvektor, der Zielvektor, wird dann in den jeweiligen Host platziert
Spezifikation
Spezifikation
| Format | Flüssig |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | StarGate™ System, E. coli BL21 (DE3) |
| Induktionsmittel | E. coli-Wirt mit T7-RNA-Polymerase-Gen (z. B. BL21 (DE3)) |
| pH | 8 |
| Promoter | T7 |
| Produkttyp | Akzeptorvektor für E. coli-Expression |
| Lagerungspuffer | 20 μl TE-Puffer: 10 mm Tris-HCl, 1 mm EDTA / 5 μg |
| Inhalt und Lagerung | 2 °C bis 8 °C für häufige Verwendung, -20 °C für Langzeitlagerung |
| Proteinmarkierung | FLAG-Tag für N-Terminus |
| Konzentration | 250 ng/μl |
| Mehr anzeigen |