Learn More
IBA Lifesciences StarGate™ pPSG-IBA Akzeptorvektoren für E. coli-Expression
Artikelnummer. 15693758 Alle ansehen IBA Lifesciences Produkte
Click to view available options
Vektor:
Gesamtlänge: 3469
Packungsgröße:
5 Mikrogramm
Artikelnummer. 15693758
Marke: IBA Lifesciences 54235001
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Erreicht eine hochgradige Expression in E. coli durch den T7-Promotor, indem er eine spezifizierte genetische Umgebung für eine optimale Expression und Reinigung von ungiftigen Proteinen bereitstellt.
pPSG-IGA E. coli-Expressionsvektoren:
pPSG-IBA-Vektoren verwenden den T7-Promotor und die T7-RNA-Polymerase für die High-Level-Transkription des interessierenden Gens. Da der T7-Promotor stärker ist als der tet-Promotor, werden pPSG-IBA-Vektoren in Fällen empfohlen, in denen die Expression mit dem tet-Promotor nicht zu signifikanten Ausbeuten des rekombinanten Proteins führt.
  • Hochwertige Expression in E. coli durch Bakteriophagen-T7-Promotor
  • Hochwertige Transkription durch T7 RNA-Polymerase in BL21-Stämmen
  • Hochwertige Expression von nicht-toxischen Proteinen
  • Einleitung durch IPTG
  • Geeignet für In-vitro-Transkription/Translation
StarGate™ System
IBA hat StarGate entwickelt, um einen einfachen, schnellen und hocheffizienten Klonierungsprozess für Gene von Interesse (GOI) zur Verwendung in der funktionellen Expression, Aufreinigung, Detektion, Immobilisierung oder Trennung rekombinanter Proteine bereitzustellen:
  • Minimale zusätzliche Modifikation des Gens durch kurze kombinatorische Stellen
  • Inhärente hochgradige Klonierungseffizienz durch eine gezielte Reaktion (kein Gleichgewicht)
  • GOIs werden geklont, um einen Donor-Vektor zu erhalten; 2 oder mehrere Gene können durch Fusion Cloning kombiniert werden
  • Gene werden dann in Akzeptorvektoren übertragen, die eine optimale genetische Umgebung bieten
  • Der endgültige Expressionsvektor, der Zielvektor, wird dann in den jeweiligen Host platziert
Spezifikation
Format Flüssig
Zur Verwendung mit (Geräte) StarGate™ System, E. coli BL21 (DE3)
Induktionsmittel E. coli-Wirt mit T7-RNA-Polymerase-Gen (z. B. BL21 (DE3))
pH 8
Promoter T7
Produkttyp Akzeptorvektor für E. coli-Expression
Lagerungspuffer 20 μl TE-Puffer: 10 mm Tris-HCl, 1 mm EDTA / 5 μg
Inhalt und Lagerung 2 °C bis 8 °C für häufige Verwendung, -20 °C für Langzeitlagerung
Proteinmarkierung 6 x Histidin-Tag für N-Terminus
Konzentration 250 ng/μl
Menge 5μ g
Vektor Gesamtlänge: 3469
Farbe Durchsichtig
Zur Verwendung mit (Anwendung) Klonierung von Genen von Interesse zwecks Verwendung in Funktional-Expression, Aufreinigung, Detektion, Immobilisierung oder Trennung rekombinanter Proteine