Learn More
IBA Lifesciences StarGate pYSG-IBA Vektoren für die Hefeexpression
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15633818 Alle ansehen IBA Lifesciences Produkte
Click to view available options
Vektor:
pYSG-IBA 103
pYSG-IBA 105
pYSG-IBA 123
pYSG-IBA 162
pYSG-IBA 164
pYSG-IBA 167
pYSG-IBA 168
pYSG-IBA 23
pYSG-IBA 25,
pYSG-IBA 3
pYSG-IBA 33
pYSG-IBA 43
pYSG-IBA 45
pYSG-IBA 5
pYSG-IBA 62
pYSG-IBA 63
pYSG-IBA 64
pYSG-IBA 65
pYSG-IBA wt1
pYSG-IBA 143
pYSG-IBA 145
Packungsgröße:
5 Mikrogramm
Artikelnummer. 15633818
Marke: IBA Lifesciences 54703001
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Entwickelt für die hochwertige Expression von rekombinanten Proteinen in Hefe durch die Einführung des interessierenden Gens unter der Kontrolle des Cu++-induzierbaren CUP1-Promotors.
pYSG-IBA Hefe-Expressionsvektoren
Der pYSG-IBA-Vektor ermöglicht die hohe Expression von Proteinen in Hefe.
  • Der Vektor trägt den Kupfer-induzierbaren Promotor (CUP1) für kontrollierte Expression auf hohem Niveau.
  • Das exprimierte rekombinante Protein wird im Zytoplasma lokalisiert.
  • Hochwertige Expression in Hefe mit hoher Kopienzahl
  • Begünstigt die korrekte Proteinfaltung und die Produktion von löslichen Proteinen – Einschlusskörper bilden sich selten
  • Streng regulierte Expression durch Cu++-induzierbaren CUP1-Promotor
  • Ampicillin Resistenzgen und die Marker Leu2-d und URA3 in jedem Vektor
  • Leu2-d-Auxotrophie-Selektionsmarker zum Erhöhen der Plasmid-Kopienzahl während der Expression
  • URA3-Auxotrophie-Marker zur Selektion nach der Transformation
Bitte beachten Sie, dass das Klonieren in pYSG-IBA Akzeptorvektoren zwingend das Restriktionsenzym Esp3I erfordert, da kein anderes MCS zur Integration eines Gens von Interesse verfügbar ist. Neben der direkten Klonierung des Gens von Interesse in pYSG-IBA Vektoren mit Esp3I ist auch die Option über einen sogenannten Entry-Vektor möglich.
Spezifikation
Format Flüssig
Zur Verwendung mit (Geräte) StarGate™ System, Hefe-Wirtszellen
Induktionsmittel Kupfersulfat
Markergen leu2-d und URA3
pH 8
Promoter Gehäuse CUP1
Produkttyp Akzeptor-Vektor für Hefe-Expression
Lagerungspuffer 20 μl TE-Puffer: 10 mm Tris-HCl, 1 mm EDTA / 5 μg
Inhalt und Lagerung 2 °C bis 8 °C für häufige Verwendung, -20 °C für Langzeitlagerung
Proteinmarkierung Twin-Strep-tag für C-Terminus
Konzentration 250 ng/μl
Menge 5μ g
Vektor pYSG-IBA 103
Farbe Durchsichtig
Zur Verwendung mit (Anwendung) Klonierung von Genen von Interesse zwecks Verwendung in Funktional-Expression, Aufreinigung, Erkennung, Immobilisierung oder Trennung rekombinanter Proteine