Learn More
IBA Solutions For Life Science StarGate™ Upstream-Fusionsvektor pNFUSE-IBA
Artikelnummer. 15623728 Alle ansehen IBA Lifesciences Produkte
Click to view available options
Vektor:
pNFUSE-IBA mit IRES11
pNFUSE-IBA mit LINK11
pNFUSE-IBA mit SD11
pNFUSE-IBA w/ LINK12
Packungsgröße:
5 Mikrogramm
Artikelnummer. 15623728
Marke: IBA Solutions For Life Science 51634001
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Zur Upstream-Positionierung eines eingefügten Gens im endgültigen Fusion-Donor-Vektor, wenn zwei oder mehr in separaten Donor-Vektoren geklonte Gene mit dem StarGate™ Transfer-Klonierungssystem verknüpft werden.
Stargate™ bietet ein einfaches Klonierungsverfahren zur schnellen und hocheffizienten Subklonierung eines beliebigen Gens von Interesse (GOI) zur Verwendung in der funktionellen Expression, Aufreinigung, Detektion und Immobilisierung oder Trennung von rekombinanten Proteinen.
  • Minimale zusätzliche Modifikation des Gens durch kurze kombinatorische Stellen
  • Inhärente hochgradige Klonierungseffizienz durch eine gezielte Reaktion (kein Gleichgewicht)
  • Gene werden in einem Donor-Vektor kloniert und dann parallel in Akzeptor-Vektoren übertragen, die eine unterschiedliche genetische Umgebung bereitstellen
  • Einfache Verbindung von zwei oder mehr Genen, die in separaten Donor-Vektoren kloniert werden, mit Fusionsvektoren, die unter Verwendung einer Einrohrreaktion zusammengesetzt werden
    • Das vor dem Computer zu positionierende GOI wird in ein pNFUSE-IBA-Derivat übertragen, das die intergene Region (IR) angibt:
      • IRES11: Bietet eine interne ribosomale Eintrittsstelle (IRES) aus dem Enzephalomyocarditis-Virus für die separate, kappenunabhängige Translation von nachgeschaltetem Cistron in Säugetierzellen
      • SD11: IR beinhaltet eine Shine Dalgarno (SD)-Sequenz zur Translation von Downstream-Cistron auf vergleichbarem Niveau mit dem Upstream-Cistron in Bakterienzellen
      • LINK11: Gene von Interesse werden durch eine Sequenz, die den 10-Aminosäuren-Linker GlySerGlyGlyGlySerGlyGlyGlySer kodiert, fusioniert
      • LINK12: Gene von Interesse werden durch eine Sequenz, die den 15-Aminosäuren-Linker GlySerGlyGlySerGlyGlyGlyGlySerGlyGlyGlyGlySer kodiert, fusioniert
    • Die Downstream zu positionierenden GOIs werden in einen pCFUSE-IBA11-Vektor übertragen (identisch, unabhängig von IR)
Spezifikation
Format Lösung, flüssig
Zur Verwendung mit (Geräte) Stargate™ System-Derivate
Beschreibung Resistenz: Ampicillin
Enthält IR: A sequence encoding the 15 amino acid linker GlySerGlyGlySerGlyGlyGlyGlySerGlyGlyGlyGlySer
pH 8
Produkttyp Fusionsvektor
Lagerungspuffer 20 μL TE-Puffer: 10 mmol/l Tris-HCl, 1 mmol/l EDTA je 5 μl pCFUSE-IBA11
Inhalt und Lagerung 2 °C bis 8 °C für häufige Verwendung, -20 °C für Langzeitlagerung
Konzentration 250 ng/μl
Menge 5μ g
Vektor pNFUSE-IBA w/ LINK12
Farbe Durchsichtig
Zur Verwendung mit (Anwendung) Upstream-Positionierung, Verschmelzen von geklonten Genen von Interesse