Learn More
Eppendorf Starterset 100 μL 384-Format: Eppendorf Research™ Plus Mehrkanal
Artikelnummer. 30058127 Alle ansehen Eppendorf Produkte
Change view
Click to view available options
Anzahl Kanäle:
16
24
Packungsgröße:
1 Set
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Anzahl Kanäle unitSize
30058127 16 1 Set
30058125 24 1 Set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30058127 Lieferant Eppendorf Lieferanten-Nr. 3125000915
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Eppendorf Research Plus-Pipetten: leicht, präzise und hochgradig ergonomisch, basierend auf der PhysioCare Concept Die Flexibles Sortiment mit 1-, 8-, 12-, 16- und 24-Kanal-Pipetten für 384-Well-Platten sowie Move It™ Pipetten mit einstellbarem Spitzenabstand für schnelleres Pipettieren zwischen verschiedenen Gefäßformaten.
  • Mechanische Luftkissenpipette mit standardmäßiger 3-Tasten-Bedienung (ein Bedienelement zur Volumenauswahl, eines zum Pipettieren und eines zum Auswerfen der Pipettenspitze)
  • Ideal für präzises, einfaches und ergonomisches manuelles Pipettieren von wässrigen Lösungen
  • Spüren Sie den Unterschied in Gewicht und Pipettierkraft: Entworfen nach den Prinzipien des Eppendorf PhysioCare Concept™
  • Profitieren Sie von einer der niedrigsten Bedien- und Spitzenabwurfkräfte auf dem Pipettenmarkt und reduzieren Sie so die Belastung von Hand und Arm
  • Dank eines federbelasteten Spitzenkonus (erhältlich für alle Pipetten bis 1 ml) profitieren Sie von minimalen Kräften beim Anbringen der Pipettenspitze.
  • Stellen Sie Ihre Pipette kurzfristig in Sekundenschnelle auf eine höhere Genauigkeit bei der Pipettierung von schwierigen Flüssigkeiten wie Ethanol oder in großen Höhenlagen ein.
  • Zurücksetzung auf die Werkseinstellungen ohne Kalibrierung
  • Autoklavierung der gesamten Pipette oder nur des unteren Teils je nach Ihren Anforderungen und Anwendungen für eine sichere, ordnungsgemäße Dekontaminierung
  • Hochwertiges Material gewährleistet hohe UV- und Chemikalienbeständigkeit; spezielle einkanalige Unterteile für aggressive Chemikalien erhältlich.
  • Genießen Sie die hervorragende Flexibilität und wählen Sie zwischen Einkanalpipetten mit festem bzw. variablem Volumen sowie 8-, 12-, 16- und 24-Kanalpipetten.
  • AKT™ -markierte Einkanalpipetten und epT.I.P.S.™ Pipettenspitzen helfen Ihnen, eine fundierte Entscheidung im Bereich Nachhaltigkeit zu treffen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Los-spezifisches Zertifikat
Kompatible Spitzen epT.IPS™ , epT.I.P.S.™ 384
Autoklavierbar Autoklavierbar
Farbe Hellgelb
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Anzahl Kanäle 16
Sterilität Steril
Typ Manuelle Pipetten
Volumen (metrisch) 5 bis 100 μl
Zur Verwendung mit (Anwendung) Pipettieren von wässrigen Flüssigkeiten, Betrieb mit zwei Knöpfen
Zur Verwendung mit (Geräte) Air-Cushion-System
Enthält 1 Research™ plus 16-Kanal, variabel, inkl. epT.I.P.S.™ Box mit 5x ep Dualfilter T.I.P.S.™ PCR-rein und steril
Menge 19.020 Spitzen (50 Gestelle x 384 Spitzen)
Länge (angloamerikanisch) 2,1 in.
Länge (metrisch) 53 mm