missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Eppendorf Starterpaket - epT.I.P.S.™ Nachladen, Biobasiert, Biopur

Artikelnummer. 31759375 Alle ansehen Eppendorf Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
2 bis 200 μl
Packungsgröße:
1 Set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Packungsgröße
31759375 2 bis 200 μl 1 Set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 31759375 Lieferant Eppendorf Lieferanten-Nr. 0030080432
Verfügbar ab: 12-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Von Wissenschaftlern aufgrund ihrer Präzision, Reinheit und Zuverlässigkeit geschätzt, Eppendorf Die Pipettenspitzen bestehen zu mindestens 90 % aus biobasiertem Polypropylen (Massenbilanzansatz).

  • epT.I.P.S.™ Biobasierte Nachladungen, 2-200 μL: 480 Spitzen aus nachwachsenden Rohstoffen, Biopur™ Qualität und ACT Beschriftet, für reine Ergebnisse.
  • epT.I.P.S.™ Box 2: Langlebig, autoklavierbar und wiederverwendbar – ideal für effizientes und nachhaltiges Laborarbeiten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Volumen (metrisch) 2 bis 200 μl
Gefiltert Nicht gefiltert
Sterilität Steril
Farbe Gelb
Autoklavierbar Autoklavierbar
Länge (metrisch) 53 mm
Zertifizierung/Konformität ISO 9001, ISO 14001, ISO 14644-1, EN ISO 8655, Qualitätszertifikat, Chargenspezifische Zertifikate verfügbar
Format Nachfülldeck
Spitzenform Standard
Produkttyp Verbrauchsmaterialien
ACT Label Ja
Zur Verwendung mit (Geräte) Air-Cushion-System
Material Polypropylen
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.