missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

STAT3 Antibody (CL0492) [DyLight 755], Novus Biologicals™

Artikelnummer. 30292461 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30292461 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30292461

Marke: Novus Biologicals NBP252936IR

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

STAT3 Monoclonal antibody specifically detects STAT3 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),KnockDown,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen STAT3
Anwendungen Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), KnockDown, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Klassifikation Monoclonal
Klon CL0492
Konjugat DyLight 755
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias Acute-phase response factor, APRFMGC16063, DNA-binding protein APRF, FLJ20882, HIES, signal transducer and activator of transcription 3, signal transducer and activator of transcription 3 (acute-phase responsefactor)
Wirtsspezies Mouse
Immunogen This antibody was developed using a recombinant protein derived from P40763, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cellular Markers, Myeloid derived Suppressor Cell, Phospho Specific, Signal Transduction, Transcription Factors and Regulators
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 6774
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4⪚C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.