missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

STAT6 Antibody (STAT6/7163R), PerCP, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18611875 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18611875 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18611875 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP320979PCP

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Monoclonal Antibody

STAT6 Monoclonal antibody specifically detects STAT6 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen STAT6
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Klon STAT6/7163R
Konjugat PerCP
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias D12S1644, EC 2.4.1.227, EC 2.7.7.6, IL-4 Stat, IL-4-STAT, signal transducer and activator of transcription 6, signal transducer and activator of transcription 6, interleukin-4 induced, STAT, interleukin-4 induced, STAT, interleukin4-induced, STAT6B, STAT6C, transcription factor IL-4 STAT
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant full-length human STAT6 protein
Reinigungsverfahren Protein A or G purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Apoptosis, Asthma, Cancer, Cell Biology, Epitope Tags, Immune System Diseases, Immunology, Inflammation, Phospho Specific, Signal Transduction
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 6778
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.