Learn More
Mischung extrahierbarer Stoffe polynukleäre aromatische Kohlenwasserstoffe Bundesstaat Pennsylvania, SPEX CertiPrep™
Alle ansehen SPEX Certiprep ProdukteBeschreibung
Beinhaltet
Autosamplerfläschchen, NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert nach ISO/IEC 17025 und ISO/IEC-Leitfaden 34, Sicherheitsdatenblatt
Organischer Standard, für GC, GC/MS, HPLC, LC/MS und andere analytische Geräte entwickelt
| Analyt | CAS-Nr. | Konzentration |
|---|---|---|
| Benz(a)anthracen | 56-55-3 | 2000μg/ml |
| Benzo(a)pyren | 50-32-8 | 2000μg/ml |
| Fluoren | 86-73-7 | 2000μg/ml |
| Naphthalin | 91-20-3 | 2000μg/ml |
| Phenanthren | 85-01-8 | 2000 μg/ml |
Zertifizierungen
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-Beschwerde
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | PAH Extractables Mix |
| Verpackung | 2 ml-Ampulle aus Braunglas, vorgeritzt |
| CAS | 56-55-3, 50-32-8, 86-73-7, 91-20-3, 85-01-8 |
| Concentration or Composition Notes | Das Analysenzertifikat weist Zielanalyten mit einer Genauigkeit von +/−2 % und auf korrekte Weise aus, wodurch die Reinheit von Rohstoffen sichergestellt werden kann. |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Benz(a)anthracene,Benzo(a)pyrene,Fluorene |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, und andere analytische Geräte |
| Element | Benz(a)anthracene, Benzo(a)pyrene, Fluorene |
| Solvent or Matrix | MeCl |
| Menge | 1 ml |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 2000 μg/ml; |
Sicherheit und Handhabung
- PA-PAH EXTRACTABLES MIX
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
- Karzinogenität Kategorie 1A
- Keimzellmutagenität Kategorie 1
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H340-Kann genetische Defekte verursachen.
- H350-Kann Krebs erzeugen.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
- P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Contain: dichloromethane, naphthalene
Produkt nur für den Laborgebrauch