Learn More
Abeba™ Static Control 31392 Schuhe
Beschreibung
- CE EN ISO 20345:2011 S2 SRA
- Mikrofaser
- Weiß
- Komposit-Zehenkappe
- PU-Zwischensohle
- Rutschfeste spezielle Gummiaußensohle
- Austauschbare acc Wave Einlegesohle (Artikelnummer 3553)
- Desinfizierte,
- Elektrostatisch ableitend gemäß DIN EN 61340
- Atmungsaktives Futter mit Silberionen
- Spannbereich mit elastischem Band
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | CE EN ISO 20345:2011 S2 SRA |
| Farbe | Weiß |
| Material | Mikrofaser |
| Größe | 46 |
| Sohleneigenschaften | Rutschfest |
| Sohlenmaterial | Gummi |
| Modell | 31392 |
| Zehenmaterial | Komposit |
Name des Produkts
Individuate un'opportunità di miglioramento?