Learn More
Brady™ Statisch ableitfähige, thermotransferbedruckbare Etiketten
Artikelnummer. 11553664
Ansicht ändern
Click to view available options
Höhe (metrisch):
5,1 mm
6,4 mm
7 mm
9,5 mm
11,1 mm
12,7 mm
Vertikale Wiederholung (metrisch):
7,6 mm
8,9 mm
9,5 mm
12,1 mm
13,6 mm
15,2 mm
Breite (metrisch):
6,4 mm
9,5 mm
12,7 mm
13,8 mm
16,5 mm
17,8 mm
19,1 mm
22,9 mm
25,4 mm
31,8 mm
38,1 mm
50,8 mm
Etiketten pro Zeile:
1
2
3
4
5
7
12
missing translation for 'unitSize'
1 Packung
1 Rollen
25 product options available for selection
Product selection table with 25 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Höhe (metrisch) Vertikale Wiederholung (metrisch) Breite (metrisch) Etiketten pro Zeile unitSize
11553664 5,1 mm 7,6 mm 12,7 mm 5 1 Rollen
11578434 5,1 mm 7,6 mm 12,7 mm 1 1 Rollen
11533664 5,1 mm 7,6 mm 16,5 mm 4 1 Rollen
11598434 5,1 mm 7,6 mm 16,5 mm 1 1 Rollen
11563654 6,4 mm 8,9 mm 19,1 mm 4 1 Rollen
11518444 6,4 mm 8,9 mm 19,1 mm 1 1 Rollen
11523674 6,4 mm 8,9 mm 22,9 mm 1 1 Rollen
11593664 6,4 mm 8,9 mm 22,9 mm 3 1 Rollen
11513674 6,4 mm 8,9 mm 31,8 mm 1 1 Rollen
11583654 6,4 mm 8,9 mm 38,1 mm 2 1 Rollen
11548444 6,4 mm 8,9 mm 38,1 mm 1 1 Rollen
11533674 6,4 mm 8,9 mm 50,8 mm 1 1 Rollen
11523664 6,4 mm 9,5 mm 13,8 mm 2 1 Rollen
11503674 6,4 mm 9,5 mm 50,8 mm 1 1 Rollen
11583664 6,4 mm 8,9 mm 6,4 mm 7 1 Rollen
11503664 6,4 mm 9,5 mm 6,4 mm 12 1 Rollen
11543664 7 mm 9,5 mm 12,7 mm 4 1 Rollen
11573664 9,5 mm 12,1 mm 17,8 mm 4 1 Rollen
11573654 9,5 mm 12,1 mm 25,4 mm 3 1 Rollen
11528444 9,5 mm 12,1 mm 25,4 mm 1 1 Rollen
11563664 9,5 mm 12,1 mm 9,5 mm 7 1 Rollen
11513664 11,1 mm 13,6 mm 12,7 mm 5 1 Rollen
11593654 12,7 mm 15,2 mm 25,4 mm 3 1 Rollen
11538444 12,7 mm 15,2 mm 25,4 mm 1 1 Packung
11588434 12,7 mm 15,2 mm 12,7 mm 1 1 Packung
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 25 options available.
25 missing translation for 'options'
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11553664 missing translation for 'mfr' Brady™ missing translation for 'supplierNo' 029909
Lager vorrätig
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Bedruckbare, antistatische Polyesteretiketten für Thermotransferdrucker.
  • Das Material ist UL- und CSA-zertifiziert und verfügt über das entsprechende Farbband.
  • Ideal für die Leiterplattenbeschriftung
  • Für glatte Oberflächen
Especificaciones
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität UL-anerkannt, CSA-konform, erfüllt die empfohlenen Oberflächenwiderstandswerte für dissipative ESD-Verpackungsmaterialien gemäß ANSI/ESD S541-2008 (zwischen 10 und 10 Ohm), entspricht den Richtlinien 2011/65/EU und 2015/863
Klebstofftyp Acryl, Permanent
Beschichtung Ohne
Farbe Weiß
Ausführung Glanz
Format Stanzform
Material Antistatisches Polyester
Bedruckbare Seiten Einseitig bedruckbar
Print Technology Thermotransfer
Produkttyp Etikett
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kennzeichnung von Leiterplatten, Kennzeichnung im elektrischen Bereich, allgemeine Kennzeichnung
Zur Verwendung mit (Geräte) BBP81, i5100, i7100, PR Plus, IP-Serie, THT 76 mm Kerndrucker, i7500
Horizontale Wiederholung (metrisch) 15.9 mm
Etiketten pro Zeile 5
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -40 °C
Modell THT-36-473-10
Anzahl pro Packung 10.000 Etiketten pro Rolle
Menge 10.000 Etiketten
Form Rechteck
Größe 12.70 mm (W) x 5.08 mm (H)
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -40 °F bis 356 °F
Temperaturbereich (metrisch) -40 bis +120 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0,0034 in.
Dicke (metrisch) 0.09 mm
Vertikale Wiederholung (metrisch) 7,6 mm
Abmessungen (L x B) 12.70 mm (W) x 5.08 mm (H)
Länge (angloamerikanisch) 0,2 in.
Breite (angloamerikanisch) 0,5 in.
Breite (metrisch) 12,7 mm
Breite (angloamerikanisch) bedruckbarer Bereich 12.70 mm
Breite (metrisch) bedruckbarer Bereich 12.7 mm
Höhe (angloamerikanisch) 0,2 in.
Höhe (metrisch) 5,1 mm
Höhe (metrisch) bedruckbarer Bereich 5.1 mm
Alternate Part Number THT-36-473-10
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.