Learn More
Ohaus™ Statischer Ionisator, ION-100A, EU
Artikelnummer. 15466101 Alle ansehen Ohaus Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kompatibel mit elektronischen Waagen des EX-Modells
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
15466101 Kompatibel mit elektronischen Waagen des EX-Modells
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15466101 Lieferant Ohaus™ Lieferanten-Nr. 30095929
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1750.00 €
    1669.99 € / 1 Stück
    Sparen 80.01 €
    4% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Neutralisieren Sie die Auswirkungen statischer Elektrizität, eliminieren Sie Drift und verbessern Sie die Wägegenauigkeit.
  • Verringert die Auswirkungen statischer Elektrizität
  • Beseitigt Drift
  • Korrigiert das Ungleichgewicht zwischen positiver und negativer Ladung in einem Gegenstand
  • Verbessert die Genauigkeit und Präzision von Wägevorgängen
  • Kompatibel mit elektronischen Waagen des EX-Modells
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) EX Modell elektronische Waage
Zur Verwendung mit (Anwendung) Eliminiert die Auswirkungen statischer Elektrizität auf das Wiegen und verbessert die Wägegenauigkeit
Sprachen Chinesisch, Englisch (USA), Französisch, Deutsch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch (BR), Russisch, Spanisch (MX), English, French, German, Italian, Japanese, Korean, Polish, Brazilian Portuguese, Russian, Spanish (MX)
Produktlinie Statischer Ionisator