Learn More
Metro™ Stationäre platzsparende Arbeitstische mit solidem Regal
Artikelnummer. 15917351
Click to view available options
Abmessungen (T x B x H):
24 x 36 x 34 Zoll
24 x 48 x 34 Zoll
24 x 60 x 34 Zoll
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15917351
Marke: Metro™ WTS2448FS
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Maximieren Sie jeden Zoll mit Metro™ stationären platzsparenden Arbeitstischen mit solidem Einlegeboden. Hergestellt aus robusten Edelstahlkomponenten, um den härtesten Anwendungen und Umgebungen standzuhalten. Einfache Montage in wenigen Minuten ohne Verwendung von Spezialwerkzeugen.
  • Minutenschnelle Montage der Einheiten ohne Spezialausrüstung
  • Die untere Ablage ist in Schritten von 1 in. einstellbar
  • Die beständige Konstruktion bietet eine robuste Tragfähigkeit von 800 lbs.
  • Die Komponenten aus Edelstahl Typ 304 sind für die härtesten Anwendungen und Umgebungen geeignet
  • Die Pfosten mit einem Durchmesser von 1 in. und die patentierte Super Erecta Regalkonstruktion verleihen dem Tisch Steifigkeit und verhindern ein Wackeln
  • Robuster Edelstahl der Stärke 14 eliminiert nahezu jedes Abrollgeräusch
  • Mit verstellbarem Fuß
Garantie
Der Verkäufer garantiert, dass das Produkt bei normaler Verwendung, Instandhaltung und Wartung für einen Zeitraum von einem (1) Jahr ab Versand des Produkts frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist, sofern der Verkäufer nichts anderes schriftlich angibt.
Spezifikation
Produkttyp Stationärer Tisch
Farbe Silber
Tiefe (angloamerikanisch) 24 Zoll
Abmessungen (T x B x H) 24 x 48 x 34 Zoll
Höhe (angloamerikanisch) 34 Zoll
Tragkraft (angloamerikanisch) 800 lb.
Tragkraft (metrisch) 363 kg
Gewicht (angloamerikanisch) 81 lb.
Breite (angloamerikanisch) 48 in.
Material Edelstahl (304)