Learn More
Metro™ Stationäre platzsparende Arbeitstische mit solidem Regal
Click to view available options
Abmessungen (T x B x H):
24 x 36 x 34 Zoll
24 x 48 x 34 Zoll
24 x 60 x 34 Zoll
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Minutenschnelle Montage der Einheiten ohne Spezialausrüstung
- Die untere Ablage ist in Schritten von 1 in. einstellbar
- Die beständige Konstruktion bietet eine robuste Tragfähigkeit von 800 lbs.
- Die Komponenten aus Edelstahl Typ 304 sind für die härtesten Anwendungen und Umgebungen geeignet
- Die Pfosten mit einem Durchmesser von 1 in. und die patentierte Super Erecta Regalkonstruktion verleihen dem Tisch Steifigkeit und verhindern ein Wackeln
- Robuster Edelstahl der Stärke 14 eliminiert nahezu jedes Abrollgeräusch
- Mit verstellbarem Fuß
Garantie
Der Verkäufer garantiert, dass das Produkt bei normaler Verwendung, Instandhaltung und Wartung für einen Zeitraum von einem (1) Jahr ab Versand des Produkts frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist, sofern der Verkäufer nichts anderes schriftlich angibt.
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Stationärer Tisch |
| Farbe | Silber |
| Tiefe (angloamerikanisch) | 24 Zoll |
| Abmessungen (T x B x H) | 24 x 60 x 34 Zoll |
| Höhe (angloamerikanisch) | 34 Zoll |
| Tragkraft (angloamerikanisch) | 800 lb. |
| Tragkraft (metrisch) | 363 kg |
| Gewicht (angloamerikanisch) | 93 lb. |
| Breite (angloamerikanisch) | 60 in. |
| Material | Edelstahl (304) |