Learn More
Thermo Scientific Chemicals Staurosporin, 98 %
Artikelnummer. p-3779580 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 mg
250 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
250 Mikrogramm
Artikelnummer. 10743783
Marke: Thermo Scientific Chemicals 328532500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Staurosporin (CAS-Nr. 62996-74-1) ist ein bakterielles Alkyloid, das aus Streptomyces staurosporeus isoliert wird.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Beschreibung
  • Staurosporin ist ein Alkaloid aus der Familie der Indolcarbazole, das Zellmembranen durchdringt.
  • Staurosporin hat Krebs hemmende Eigenschaften, die Apoptose induzieren können.
  • Staurosporin ist ein breiter Inhibitor von Proteinkinasen, der Wachstums- und Teilungszyklen verhindert.
Verwendung
  • Staurosporin wird für die Forschung an akuter myeloischen Leukämie eingesetzt.
  • Es eignet sich für Forschungsanwendungen wie Zellkulturen, In-vivo-Untersuchungen und Biochemie.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 62996-74-1
Summenformel C28H26N4O3
Molekulargewicht (g/mol) 466.5
MDL-Nummer MFCD00077402
InChI-Schlüssel HKSZLNNOFSGOKW-ZYSRIHRCSA-N
Synonym staurosporine, kinome_3629
PubChem CID 49831000
SMILES CC12C(C(CC(O1)N3C4=CC=CC=C4C5=C6C(=C7C8=CC=CC=C8N2C7=C53)CNC6=O)NC)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Staurosporine
Schmelzpunkt 270.0°C
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Menge 250 μg
Merck Index 15,8928
Löslichkeitsinformationen Soluble in DMSO, ethyl acetate or dimethyl formamide. Insoluble in water.
Formelmasse 466.5
Reinheit (%) 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Staurosporine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Karzinogenität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.