Learn More
Staurosporin, Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10042804
Click to view available options
Menge:
1 mg
100 μg
500 μg
Verpackung:
Poly-Mikroröhrchen
Packungsgröße:
1 Milligramm
100 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. 10042804
Marke: Fisher BioReagents BP2541100
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Staurosporin ist ein potenter Proteinkinase-Inhibitor, der für Studien zur Proteinphosphorylierung bei der Regulation von zellulären Funktionen geeignet ist.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 62996-74-1
Summenformel C28H26N4O3
Molekulargewicht (g/mol) 466.541
InChI-Schlüssel HKSZLNNOFSGOKW-ZYSRIHRCSA-N
Synonym staurosporine, kinome_3629
PubChem CID 49831000
SMILES CC12C(C(CC(O1)N3C4=CC=CC=C4C5=C6C(=C7C8=CC=CC=C8N2C7=C53)CNC6=O)NC)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Staurosporine
Namenshinweis From Streptomyces sp.
Schmelzpunkt 270°C
Farbe Weiß
Prozentgehaltsbereich > 98.0 %
Verpackung Poly-Mikroröhrchen
Menge 100 μg
Merck Index 15, 8928
Lösungsmittelrückstände Pass Test
Formelmasse 466.5
Reinheit (%) >98.0%
Physikalische Form Fest
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Staurosporine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Karzinogenität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.