Learn More
Staurosporin, Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10647155
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
100 μg
500 μg
Verpackung:
Poly-Mikroröhrchen
Packungsgröße:
1 Milligramm
100 Mikrogramm
500 Mikrogramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10647155 1 mg Poly-Mikroröhrchen 1 Milligramm
10042804 100 μg Poly-Mikroröhrchen 100 Mikrogramm
10002854 500 μg Poly-Mikroröhrchen 500 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10647155 Lieferant Fisher Bioreagents Lieferanten-Nr. BP25411
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Staurosporin ist ein potenter Proteinkinase-Inhibitor, der für Studien zur Proteinphosphorylierung bei der Regulation von zellulären Funktionen geeignet ist.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 62996-74-1
Summenformel C28H26N4O3
Molekulargewicht (g/mol) 466.541
InChI-Schlüssel HKSZLNNOFSGOKW-ZYSRIHRCSA-N
Synonym staurosporine, kinome_3629
PubChem CID 49831000
SMILES CC12C(C(CC(O1)N3C4=CC=CC=C4C5=C6C(=C7C8=CC=CC=C8N2C7=C53)CNC6=O)NC)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Staurosporine
Namenshinweis From Streptomyces sp.
Prozentgehaltsbereich > 98.0 %
Verpackung Poly-Mikroröhrchen
Menge 1 mg
Merck Index 15, 8928
Lösungsmittelrückstände Pass Test
Formelmasse 466.5
Reinheit (%) >98.0%
Physikalische Form Fest
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Staurosporine
Avvertenza
  • Achtung
Categoria di pericolo
  • Karzinogenität Kategorie 2
Indicazioni di pericolo
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
Consigli di prudenza
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
Titolo del prodotto
Selezionare un problema